Läs mer
Honeywell™ AK Renrumshandskar av latex
Beskrivning
- 100 % naturgummilatex har förbättrad fingerfärdighet och elasticitet
- Pulverfri tillverkningsprocess minskar partikelformig och extraherbar förorening
- Diamantpräglad handflata ger extra grepp på våta ytor
- Renrum förpackat för att skydda handskar från luftburen förorening
- Dubbelpåsad med renrumskompatibla förpackningar och märkningsmaterial
- Storlek präglad på handskarna så att det inte finns något bläck som förorenar processen
- Lämplig för renrum upp till klass 100
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | IEST-RP-CC005.3, ASTM F739 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN388, EN374-3 |
| Renrumsklass | Klass 100 (ISO 5) |
| Färg | Orange |
| Exteriör finish | Delvis strukturerad |
| Hand | Specific |
| Latexfri | Nej |
| Material | Latex |
| Pulveriserad | Pulverfri |
| Produkttyp | Cleanroom Gloves |
| Visa mer |