Läs mer
Honeywell™ North™ Anti-Static Nitrilfingersängar
Produktkod. p-313919
Storlek:
Medium
Betydande
Förpackningsstorlek:
Paket med 720
Produktkod. 15286688
Brand: Honeywell™ North™ 125LNR/M
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Pulverfria barnsängar har ett lågt partikelantal och hjälper till att eliminera skadlig statisk urladdning i en mängd olika applikationer.
  • Patented nitrile formulation is comfortable with a high level of stretch
  • Low extractables result in less contamination from reactive ions
  • Helps to eliminate damaging static discharge in a wide variety of applications
  • Free of natural latex proteins that may cause allergic reactions
  • Uniform thickness with excellent tactile sensitivity
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad OSHA Standard - 29 CFR 1915.157
Användningsområden Industrial
Färg White
Disponibel Single-use
Hand Ambidextrous
Latexfri Yes
Material Nitrile
Pulveriserad Powder Free
Produkttyp ESD Finger Cot
Storlek Medium
Tjocklek (engelska) 3 mil
För användning med (applikation) Manufacturing Processes
Handske manschettstil Rolled
Längd (engelska) 2.8 in.
Längd (metrisk) 7 cm