Läs mer
Thermo Scientific™ North2South™ Hybridiseringsbuffert
Produktkod. 10066213 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
125 ml
Förpackningsstorlek:
125ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10066213 125 ml 125ml
1 options
Produktkod. 10066213 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 37549
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Skaffa konsekventa, mycket känsliga Southern blot-resultat med en roman ECL HRP-substrat och optimerade hybridiserings- och blockeringsbuffertar.
Thermo Scientific™ North2South Chemiluminescent Detection Kit kombinerar en roman ECL substrat för pepparrotsperoxidas (HRP) och optimerade hybridiserings- och blockeringsbuffertar för att säkerställa konsekventa Southern blot-resultat med hög känslighet.
De Thermo Scientific North2South Hybridization and Detection Kit kombinerar ett nytt förbättrat luminolsubstrat för pepparrotsperoxidas (HRP) med optimerad förgjord hybridisering och blockerande buffertar för att säkerställa konsekventa resultat och hög känslighet. Vilken nukleinsyrablot som helst kan hybridiseras med den lämpliga biotinylerade (biotinmärkta) oligonukleotidproben. Efter ett kort membranblockeringssteg detekteras biotinmärkningen med streptavidin-HRP och en 5-minuters inkubation med det kemiluminescerande substratet. Resultaten registreras enkelt genom kort exponering för röntgenfilm (1-15 minuter) eller CCD-kamera.
Höjdpunkter:
  • Känslighet lika med eller större än 32 P
  • Mottaglig för många format
  • Hög ljuseffekt och konsekvent låg bakgrund möjliggör mycket korta exponeringstider med kylda CCD-kamerasystem eller film
  • Färdiga buffertar och kort processtid gör byte från radioaktiv detektering till kemiluminescensdetektion till en enkel övergång, även för nybörjare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras i originalförpackning skyddad från direkt solljus i ett torrt, svalt och välventilerat utrymme, mellan följande temperaturer: 2 till 8 °C.
Buffert Hybridiseringsbuffert
Detektionsmetod Kromogen
Produktlinje North2South
Produkttyp ECL Guldhybridiseringsbuffert
Kvantitet 125 ml