missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Northiaden, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Northiaden |
| CAS | 1154-09-2 |
| Molekylformel | C18 H19 N S |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H19NS/c1-19-12-6-10-16-15-8-3-2-7-14(15)13-20-18-11-5-4-9-17(16)18/h2-5,7-11,19H,6,12-13H2,1H3/b16-10- |
| LEDER | CNCC\C=C/1\c2ccccc2CSc3ccccc13 |
| IUPAC-namn | (3Z)-3-(6H-benzo[c][1]benzothiepin-11-ylidene)-N-methylpropan-1-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 281.42 |
| Formel vikt | 281.1238 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?