Läs mer
Northioridazine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Desmethylthioridazine Hydrochloride |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H24N2S2.ClH/c1-23-16-9-10-20-18(14-16)22(13-11-15-6-4-5-12-21-15)17-7-2-3-8-19(17)24-20;/h2-3,7-10,14-15,21H,4-6,11-13H2,1H3;1H |
| Formel vikt | 392.115 |