Läs mer
Nortriptylin.HCl, Lipomed
Produktkod. 30459973
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30459973 50 mg
1 options
Produktkod. 30459973 Leverantör Lipomed Leverantörsnummer LPMNTP1091HC50
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Lipomed Levererar certifierade referensmaterial du kan lita på som rena, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med korrekt dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj Lipomed för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Nortriptylin.HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nortriptyline hydrochloride
CAS 894-71-3
Analyt- eller komponentnamn Nortriptyline hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C19 H21 N . Cl H
Synonym Amitriptyline Hydrochloride Imp. C (EP), Amitriptyline Imp. C (EP), Nortriptyline Hydrochloride, 3-(10,11-Dihydro-5 H-dibenzo[a,d][7 ]annulen-5-ylidene)-N-methylpropan-1-amine Hydrochloride, Amitriptyline Hydrochloride Imp. C (EP) as Hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5 ]diene hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5 ]diene hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5 ]diene hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5 ]diene hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5 ]diene hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5 ]diene hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5 ]diene hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5 ]diene hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5 ]diene hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5 ]diene hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5 ]diene hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5 ]diene hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5 ]diene hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5 ]diene hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5 ]diene hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5 ]diene hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5 ]diene hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5 ]diene hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5 ]diene hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5 ]diene hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5 ]diene hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5 ]diene hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5 ]diene hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5 ]diene hydrochloride
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
LEDER Cl.CNCCC=C1c2ccccc2CCc3ccccc13
IUPAC-namn 3-(5,6-dihydrodibenzo[2,1-b:1',2'-e][7 ]annulen-11-yliden)-N-metylpropan-1-amin; hydroklorid
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvikt (g/mol) 299.84
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 299,1441 g/mol