Läs mer
Nortriptylinhydroklorid, TRC
Produktkod. 30138652
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138652 100 mg
30135249 1 g
17930685 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30138652 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN837000100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 894-71-3
Molekylformel C19 H21 N . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 299.84
Synonym Nortriptyline Hydrochloride, 3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-ylidene)-N-methylpropan-1-amine Hydrochloride, Amitriptyline Hydrochloride Imp. C (EP) as Hydrochloride, 1-Propanamine, 3-(10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-N-methyl-, hydrochloride (1:1), 1-Propanamine, 3-(10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-N-methyl-, hydrochloride (9CI), 5H-Dibenzo[a,d]cycloheptene-δ5,γ-propylamine, 10,11-dihydro-N-methyl-, hydrochloride (8CI), 10,11-Dihydro-N-methyl-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene-δ5,γ-propylamine hydrochloride, 38489, 5-(3-Methylaminopropylidene)-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5]diene hydrochloride, Acetexa, Allegron, Altilev, Aventyl hydrochloride, Desmethylamitriptyline hydrochloride, Noramitriptyline hydrochloride, Norfenazin, Noritren, Nortrilen, Nortryptilinium hydrochloride, Norzepine, Pamelor, Psychostyl, Sensival, Vividyl
IUPAC-namn 3-(5,6-dihydrodibenzo[2,1-b:1',2'-e][7]annulen-11-yliden)-N-metylpropan-1-amin; hydroklorid
LEDER Cl.CNCCC=C1c2ccccc2CCc3ccccc13
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nortriptyline hydrochloride
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Frakt skick Rumstemperatur
InChI formel InChI=1S/C19H21N.ClH/c1-20-14-6-11-19-17-9-4-2-7-15(17)12-13-16-8-3-5-10-18(16)19;/h2-5,7-11,20H,6,12-14H2,1H3;1H
Industry Type Farmaceutisk
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 299.1441
Procent renhet >95%