Läs mer
Nortriptylin N-etylkarbamat, TRC
Produktkod. 30417298
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30417298 1 g
30425894 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30417298 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN8369001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16234-88-1
Molekylformel C22 H25 N O2
Molekylvikt (g/mol) 335.44
Synonym Ethyl [3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-ylidene)propyl]methylcarbamate, Nortriptyline N-Ethyl Carbamate
IUPAC-namn etyl N-[3-(5,6-dihydrodibenzo[1,2-a:2',1'-d][7]annulen-11-yliden)propyl]-N-metylkarbamat
LEDER CCOC(=O)N(C)CCC=C1c2ccccc2CCc3ccccc13
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl [3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-ylidene)propyl]methylcarbamate
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C22H25NO2/c1-3-25-22(24)23(2)16-8-13-21-19-11-6-4-9-17(19)14-15-18-10-5-7-12-20(18)21/h4-7,9-13H,3,8,14-16H2,1-2H3
Formel vikt 335.1885