missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Nortropine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nortropine Hydrochloride |
| CAS | 14383-51-8 |
| Molekylformel | C7 H13 N O . Cl H |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H13NO.ClH/c9-7-3-5-1-2-6(4-7)8-5;/h5-9H,1-4H2;1H/t5-,6+,7+; |
| LEDER | Cl.O[C@H]1C[C@H]2CC[C@@H](C1)N2 |
| IUPAC-namn | (1S,5R)-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 163.65 |
| Formel vikt | 163.0764 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?