Läs mer
Nortropine, Mikromol™
Beskrivning
Nortropine
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nortropine |
| CAS | 538-09-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Nortropine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C7 H13 N O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | (3-endo)-8-Azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol, 8-Azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol, endo-, Nortropine (6CI,7CI), N-Demethyltropine, NSC 72850, Nortropenol, Nortropin, Tropigenin, Tropigenine, endo-8-Azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol, 1alphaH,5alphaH-Nortropan-3alpha-ol (8CI), 3alpha-Nortropanol |
| InChI formel | InChI=1S/C7H13NO/c9-7-3-5-1-2-6(4-7)8-5/h5-9H,1-4H2/t5-,6+,7+ |
| LEDER | O[C@H]1C[C@H]2CC[C@@H](C1)N2 |
| IUPAC-namn | (1S,5R)-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol |
| Visa mer |