Läs mer
Nortropine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nortropine |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H13NO/c9-7-3-5-1-2-6(4-7)8-5/h5-9H,1-4H2/t5-,6+,7+ |
| Formel vikt | 127.0997 |