Läs mer
Nortropinon 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Product Code. 30311811
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 ml
Product Code. Kvantitet
30311811 1 ml
1 options
Product Code. 30311811 Supplier Dr. Ehrenstorfer Supplier No. DREA10899000AL100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-01-2027
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material N-Boc-nortropinone
CAS 185099-67-6
Analyt- eller komponentnamn N-Boc-nortropinone
Frakt skick +20 °C
Molekylformel C12 H19 N O3
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C12H19NO3/c1-12(2,3)16-11(15)13-8-4-5-9(13)7-10(14)6-8/h8-9H,4-7H2,1-3H3/t8-,9+
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1[C@@H]2CC[C@H]1CC(=O)C2
IUPAC-namn tert-butyl (1S,5R)-3-oxo-8-azabicyklo[3.2.1]oktan-8-karboxylat
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 225.28
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 225,1365 g/mol