Läs mer
Nortropinonhydroklorid, 97 %
Produktkod. 15431719
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15431719 100 g 100g
15411719 5 g 5g
15421719 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15431719 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64485.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
CAS: 25602-68-0 | C7H12ClNO | 161,629 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25602-68-0
Molekylformel C7H12ClNO
Molekylvikt (g/mol) 161.629
MDL-nummer MFCD03613582
InChI-nyckel MZQWQFWRSDNBPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym nortropinone hydrochloride, 8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one hydrochloride, nortropinone hcl, 8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one hcl, 8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one, hydrochloride, 3-nortropanone hydrochloride, 8-aza-3-oxobicyclo 3.2.1 octane hydrochloride, nortropinonehydrochloride, c7h11no.clh, 8-azabicyclo 3,2,1 octan-3-one hydrochloride
PubChem CID 13091218
IUPAC-namn 8-azabicyklo[3.2.1]oktan-3-on;hydroklorid
LEDER C1CC2CC(=O)CC1N2.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nortropinone hydrochloride
Smältpunkt 194 °C till 196 °C
Kvantitet 100 g
Beilstein 3693524
Känslighet Hygroskopisk
Formel vikt 161.63
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.