Läs mer
Nortropinonhydroklorid, TRC
Produktkod. 30415055
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30415055 1 g
1 options
Produktkod. 30415055 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN8457501G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nortropinone Hydrochloride
CAS 25602-68-0
Molekylformel C7 H11 N O . Cl H
Kvantitet 1 g
Synonym Nortropinone HCl
InChI formel InChI=1S/C7H11NO.ClH/c9-7-3-5-1-2-6(4-7)8-5;/h5-6,8H,1-4H2;1H/t5-,6+;
LEDER Cl.O=C1C[C@H]2CC[C@@H](C1)N2
IUPAC-namn (1S,5R)-8-azabicyklo[3.2.1]oktan-3-ett; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 161.63
Formel vikt 161.0607