Läs mer
Norvancomycin hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
Norvancomycin hydrochloride is applicable for endocarditis, osteomyelitis, pneumonia, sepsis or soft tissue infections caused
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Norvancomycin hydrochloride |
| CAS | 213997-73-0 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C65H74Cl3N9O24 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Desmethyl-vancomycin hydrochloride |
| Löslighetsinformation | H2O : ≥ 100 mg/mL (67.95 mM) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (67.95 mM) |
| LEDER | O[C@@H]1[C@@H](O[C@@](O[C@@H](C)[C@H]2O)([H])C[C@@]2(N)C)[C@@H](O[C@H](CO)[C@H]1O)OC3=C(OC4=CC=C([C@H]([C@H]5NC([C@H](N)CC(C)C)=O)O)C=C4Cl)C=C([C@](NC([C@@H](NC5=O)CC(N)=O)=O)([H])C(N[C@](C6=O)([H])C7=CC8=C(O)C=C7)=O)C=C3OC9=CC=C([C@H]([C@](C(N[C@@](C(O)=O)([H])C%10=C8C(O)=CC(O)=C%10)=O)([H])N6)O)C=C9Cl.Cl[H] |
| Molekylvikt (g/mol) | 1471.69 |
| Visa mer |