Läs mer
Norvancomycin Trifluoroacetic Acid Salt >85%, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Molekylvikt (g/mol) | 1435.23 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Synonym | 56-Demethylvancomycin Trifluoroacetic Acid Salt∣Antibiotic A 51568A Trifluoroacetic Acid Salt∣Desmethylvancomycin Trifluoroacetic Acid Salt∣N-Demethylvancomycin Trifluoroacetic Acid Salt∣22H-8,11:18,21-Dietheno-23,36-(iminomethano)-13,16:31,35-dimetheno-1H,16H-[1,6,9]oxadiazacyclohexadecino[4,5-m][10,2,16]benzoxadiazacyclotetracosine Vancomycin Derivative Trifluoroacetic Acid Salt∣Demethylvancomycin Trifluoroacetic Acid Salt∣Vancomycin EP Impurity A Trifluoroacetic Acid Salt |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?