Läs mer
Fisherbrand™ Skårade glasplattor
Produktkod. 11854532 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Tjocklek (metrisk):
1 mm bundna distanser
2 mm
4 mm
Gelens mått:
10 x 10 cm
20 x 20 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Tjocklek (metrisk) Gelens mått Förpackningsstorlek
11854532 4 mm 20 x 20 cm Paket med 2
11887633 2 mm 10 x 10 cm Paket med 2
11817643 1 mm bundna distanser 10 x 10 cm Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11854532
Beräknad leverans: 23-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillbehör till Fisherbrand OmniPAGE vertikala elektroforessystem.
  • Tillbehör till Fisherbrand OmniPAGE vertikala elektroforessystem
Specifikationer
För användning med (utrustning) Fisherbrand OmniPAGE Maxi vertikalt elektroforessystem
Typ Naggad glasplatta
Gelens mått 20 x 20 cm
Kvantitet 2/Pk.
Tjocklek (metrisk) 4 mm