Läs mer
Thermo Scientific™ NotI (10 U/μ L)
Produktkod. 10640081 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 500 enheter
300 U
500 U
Förpackningsstorlek:
1500 enheter
300 enheter
500 enheter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10640081 1 500 enheter 1500 enheter
10440240 500 U 500 enheter
10793911 300 U 300 enheter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10640081 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer ER0592
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2655.00 SEK
    2309.65 SEK / Paket med 1500
    Save 345.35 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
NotI-restriktionsenzymet känner igen GC^GGCCGC-ställen och skär bäst vid 37 °C i O-buffert (isoschizomerer: CciNI).
Ad2 DNA spjälkat med NotI, 0,7 % agaros, 7 klyvningsställen
konventionella restriktionsendonukleaser är en stor samling av högkvalitativa restriktionsenzymer, optimerade för att fungera i en av buffertarna i Five Buffer System. Dessutom tillhandahålls den universella Tango-bufferten för bekvämlighet vid dubbelrötning. Alla enzymer uppvisar 100 % aktivitet i de rekommenderade buffert- och reaktionsförhållandena. För att säkerställa konsekvent prestanda, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffertar innehåller förblandad BSA, vilket förbättrar stabiliteten hos många enzymer och binder föroreningar som kan finnas i DNA-beredningar.
5'..GC▵GGCCG C...3'
3'..CGCCGG▵C G...5'
Villkor för 100 % aktivitet:
  • 1X buffert O: 50 mM Tris-HCl (pH 7,5 vid 37 °C), 10 mM MgCl2 , 100 mM NaCl och 0,1 mg/ml BSA
  • Inkubera vid 37 °C
Förvaringsbuffert:
  • NotI levereras i: 20 mM Tris-HCl (pH 7,8 vid 25 °C), 100 mM NaCl, 0,1 mM EDTA, 1 mM DTT, 0,02 % Triton X-100 0,2 mg/ml BSA och 50 % (volym/volym) glycerol
Ligering och återklyvning:
  • Efter 50-faldig översmältning med NotI kan mer än 95 % av DNA-fragmenten ligeras och skäras igen
Metyleringseffekter:
  • Dam: överlappar aldrig— ingen effekt
  • Dcm: överlappar aldrig— ingen effekt
  • CpG: överlappar helt— blockerad
  • EcoKI: överlappar aldrig— ingen effekt
  • EcoBI: överlappar aldrig— ingen effekt
Digestion av agaros-inbäddat DNA:
  • Minst 5 enheter av enzymet krävs för fullständig nedbrytning av μ1 g agarosinbäddat Adenovirus-2 DNA på 16 timmar
Kompatibla ändar:
  • Bsp120I, CfrI, Eco52I
Anmärkning:
Analyserades med användning av pTZ19RJL2-plasmid-DNA digererad med BseLI. Supercoilade plasmider kan kräva upp till 5 gånger mer NotI för fullständig digestion än linjära DNA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 10 U/μ L
Metyleringskänslighet CpG-metyleringskänslig, Inte Dam-metyleringskänslig, Ej Dcm-metyleringskänslig
Enzym Inte jag
Kompatibel buffert 10X buffert O
Känslig för värmeinaktivering Ja
Optimal reaktionstemperatur 37 °C
Typ IIS RE Nej
Kvantitet 1 500 enheter
Produkttyp Restriktionsenzym
Forskningskategori Traditionell kloning