Läs mer
Notoginsenoside Ft1, MedChemExpress
Beskrivning
Notoginsenoside Ft1 is a saponin isolated from Panax notoginseng
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Notoginsenoside Ft1 |
| CAS | 155683-00-4 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C47H80O17 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 6.67 mg/mL (7.27 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | C[C@@]([C@@]12C)(CC[C@@]3([H])C4(C)C)[C@@](C[C@@H](O)[C@]1([H])[C@]([C@](C)(O)CC/C=C(C)/C)([H])CC2)([H])[C@]3(CC[C@@H]4O[C@@](O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]5O)([H])[C@@H]5O[C@@](O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]6O)([H])[C@@H]6O[C@@](OC[C@@H](O)[C@@H]7O)([H])[C@@H]7O)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 917.13 |
| Formel vikt | 917.13 |
| Visa mer |