Läs mer
Notoginsenoside R2, MedChemExpress
Produktkod. 16431598
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16431598 5 mg
1 options
Produktkod. 16431598 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0909
MedChemExpress Notoginsenoside R2 is a newly isolated notoginsenoside from Panax notoginseng, showed neuroprotective effects against 6-OHDA-induced oxidative stress and apoptosis.
Notoginsenoside R2 is a newly isolated notoginsenoside from Panax notoginseng, showed neuroprotective effects against 6-OHDA-induced oxidative stress and apoptosis.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Notoginsenoside R2
CAS 80418-25-3
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C41H70O13
Kvantitet 5 mg
Synonym 20(S)-Notoginsenoside R2 Ginsenoside Ng-R2
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (129.70 mM; Need ultrasonic)
LEDER C[C@]([C@@](C[C@H]1O)([H])[C@]2(CC[C@@H]3O)C)(C[C@H](O[C@@](O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]4O)([H])[C@@H]4O[C@@](OC[C@@H](O)[C@@H]5O)([H])[C@@H]5O)[C@@]2([H])C3(C)C)[C@]6([C@@]1([H])[C@]([C@@](C)(O)CC/C=C(C)/C)([H])CC6)C
Molekylvikt (g/mol) 770.99
Formel vikt 770.99
Procent renhet 98.14%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation