Läs mer
Notopterol, TRC
Produktkod. 30417069
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30417069 10 mg
1 options
Produktkod. 30417069 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN88800010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Notopterol
CAS 88206-46-6
Molekylformel C21 H22 O5
Kvantitet 10 mg
Synonym 7H-Furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one','4-[[(2E)-5-hydroxy-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-yl]oxy]-, 7H-Furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one','4-[(5-hydroxy-3,7-dimethyl-2,6-octadienyl)oxy]-','(E)-(±)-, 7H-Furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one','4-[[(2E)-5-hydroxy-3,7-dimethyl-2,6-octadienyl]oxy]- (9CI), 4-[[(2E)-5-Hydroxy-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-yl]oxy]-7H-furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one, 7H-Furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one','4-[(5-hydroxy-3,7-dimethyl-2,6-octadienyl)oxy]-','(E)-, Notopterol
InChI formel InChI=1S/C21H22O5/c1-13(2)10-15(22)11-14(3)6-8-25-21-16-4-5-20(23)26-19(16)12-18-17(21)7-9-24-18/h4-7,9-10,12,15,22H,8,11H2,1-3H3/b14-6+
LEDER CC(=CC(O)C\C(=C\COc1c2C=CC(=O)Oc2cc3occc13)\C)C
IUPAC-namn 4-[(2E)-5-hydroxy-3,7-dimetylocta-2,6-dienoxy]furo[3,2-g]chromen-7-one
Molekylvikt (g/mol) 354.4
Formel vikt 354.1467