Läs mer
Melford Nourseothricinsulfat
Beskrivning
Nourseothricin Sulfate är ett bredspektrumantibiotikum.
Inom molekylärbiologi används Nourseothricin Sulfate ofta som en valbar markör i genuttrycksstudier och gentekniska experiment. Det verkar genom att hämma proteinsyntesen i bakteriella och eukaryota celler, vilket leder till celldöd.
Forskare använder detta antibiotikum för att introducera eller underhålla plasmider som bär resistensgener som kodar för Nourseothricin acetyltransferas (NAT ) enzym. De NAT enzymet inaktiverar Nourseothricin, vilket gör att endast de transformerade cellerna kan överleva och fortplanta sig.
Nourseothricinsulfat används också i cellodling och mikrobiologi. Det kan användas för att selektivt döda bakterie- eller svampföroreningar i cellkulturer, och därigenom säkerställa renheten hos cellinjer.
Dessutom finner den tillämpning vid isolering och underhåll av resistenta stammar i mikrobiologisk forskning.Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nourseothricin Sulfate |
| CAS | 96736-11-7 |
| Kvantitet | 1 g |