Läs mer
Invitrogen™ Människan NOV ELISA Utrustning
Produktkod. 15465083
Kvantitet:
5 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. 15465083
Brand: Invitrogen™ EHNOV
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA
Den mänskliga NOV ELISA kvantifierar Hu NOV i humant serum, plasma eller cellodlingsmedium. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturligt och rekombinant Hu NOV. Metodens princip The Human NOV solid-phase sandwich ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
NOV är en medlem av CCN-familjen av utsöndrade, cysteinrika regulatoriska proteiner. NOV-proteinet i full längd innehåller fyra strukturella domäner som ger distinkta, och ibland motsatta, biologiska aktiviteter. Förhöjt uttryck av NOV är associerat med vissa tumörer, inklusive Wilms tumör och de flesta nefroblastom. I andra tumörtyper och vissa cancercellinjer är emellertid ökad tumörframkallande förmåga och proliferation korrelerad med minskat NOV-uttryck. Dessutom inducerar NOV celladhesion och cellmigration genom att signalera genom specifika cellyteintegriner och genom att binda till heparinsulfatproteoglykaner och till fibulin 1C. NOV har också rapporterats utöva proangiogena aktiviteter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer P48745
Analysintervall 0,041 till 30 ng/ml
Analyskänslighet 2 pg/mL
Kalibreringsområde 2 pg/ml till 30 ng/ml
Analysera Fastfas smörgås ELISA
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Proteinfamilj Andra proteiner
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
Specificitet Detta ELISA antikroppspar detekterar human NOV. Andra arter är inte fastställda ännu.
Tillräckligt för 96 analyser
Målarter Människa
För användning med (applikation) ELISA, Proteinanalyser, Proteinbiologi, Cancerbiologi, Immunologi, Neurovetenskap, Neurobiologi, Proteindetektion, Proteinanalys
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 4856
Gensymbol CCN3,IBP-9,IGFBP-9,IGFBP9h,NOV
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Analysspädningskoncentrat, Biotinylerad detektionsantikropp, SAV-HRP, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 96 tester
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Genreglering
Provvolym Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 100μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Synonym CCN3, IBP-9, IGFBP-9, IGFBP9h, NOV
Mål NOV
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 4 timmar 45 minuter