Läs mer
Invitrogen™ Människan NOV ELISA Utrustning
Beskrivning
Den mänskliga NOV ELISA kvantifierar Hu NOV i humant serum, plasma eller cellodlingsmedium. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturligt och rekombinant Hu NOV. Metodens princip The Human NOV solid-phase sandwich ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | P48745 |
| Analysintervall | 0,041 till 30 ng/ml |
| Analyskänslighet | 2 pg/mL |
| Kalibreringsområde | 2 pg/ml till 30 ng/ml |
| Analysera | Fastfas smörgås ELISA |
| Konjugera | HRP |
| Produkttyp | ELISA |
| Proteinfamilj | Andra proteiner |
| Provtyp | Plasma, Serum, Supernatant |
| Specificitet | Detta ELISA antikroppspar detekterar human NOV. Andra arter är inte fastställda ännu. |
| Visa mer |