Läs mer
Monarch Nova-Strobe DBX Deluxe Stroboscope Kit
Produktkod. 11759649 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Räckvidd:
Blixtområde 30 fpm (min.), 50 000 fpm (max.)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Räckvidd Förpackningsstorlek
11759649 Blixtområde 30 fpm (min.), 50 000 fpm (max.) Varje
1 options
Produktkod. 11759649 Leverantör Monarch Leverantörsnummer 8770122
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16715.00 SEK
    14488.04 SEK / Paket med 1
    Save 2226.96 SEK
    13% Av
Beräknad leverans: 23-12-2026
Dessa Nova-Strobe DBX Deluxe stroboskop har ett pistolgreppshandtag med en låsande avtryckare och gängad bussning för utökad ''handsfree'' stativmontering. Hög blixtenergi möjliggör mätningar i ljusa områden. Välj standardmodeller eller fasskiftande modeller enligt din applikation.
  • Fasskiftande stroboskop
  • Batteriladdare/växelströmsförsörjning möjliggör kontinuerlig drift
  • Gängad bussning möjliggör ''handsfree'' stativmontering
  • Standard- eller fasskiftande modeller, beroende på din applikation
  • Se olika delar av rörliga maskiner
  • Hög upplösning och noggrannhet
  • Lagra och återkalla nio inställningar för full blixthastighet
  • NIST spårbar kalibreringsrapport ingår
  • LCD bakgrundsbelyst display
  • Två timmars normal batteritid
Specifikationer
Noggrannhet 0,002 % av inställningen eller± 1 Isd
Batteritid 2 timmar typiskt vid 1800 fpm
Färg Flash Color 6500 K Vit Xenon
Beskrivning Fasskiftande stroboskop
Höjd (metrisk) 228 mm
Inkluderar 1,8 m nätsladd, NIST-spårbar kalibreringsrapport tillhandahållen av tillverkaren, batteriladdare/nätaggregat, reservlampa, bärväska
Bredd (metrisk) 95 mm
Visningstyp 6-siffrig numerisk, 5-siffrig alfanumerisk bakgrundsbelyst LCD-skärm
Räckvidd Blixtområde 30 fpm (min.), 50 000 fpm (max.)
Varaktighet 8 till 20μ sek, 3,3 VDC TTL-utgång