Läs mer
Micronova™ NovaClean™ AFX golvrengöring
Produktkod. 16255172 Handla allt Micronova Produkter
Change view
Volym (engelska):
1 gal.
Produktkod. Volym (engelska)
16255172 1 gal.
1 options
Produktkod. 16255172 Leverantör Micronova™ Leverantörsnummer NC10G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3970.00 SEK
    3882.50 SEK / Paket med 4
    Save 87.50 SEK
    2% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Ett koncentrerat, allsidigt rengöringsmedel för renrum som är designat för användning mellan desinfektionsmedel och för att avlägsna rester. Denna formel är fri från mobila joner och är effektiv på de flesta ytor, inklusive ledande golv och halvledarapplikationer.
De Micronova NovaClean™ Floor Cleaner är ett renrumsrengöringsmedel för alla ändamål med fin filtrering och renhet som är idealisk för läkemedels- och bioteknisk industri. NovaClean AFX (NC10-G) är en aminfri formulering, speciellt lämpad i halvledarapplikationer.
  • Koncentrerat renrumstvättmedel
  • Effektiv på de flesta ytor, inklusive ledande och halvledarapplikationer
  • Idealisk för farmaceutiska och biotekniska tillämpningar
  • Genererar inte en statisk laddning och påverkar inte effektiviteten hos ledande golv
  • Ger 60-128 liter rengöringslösning per 1 gallon behållare
  • Fri från mobila joner
  • Filtrerad till 0,1 mikron
  • Låg jonisk; låg i natrium och kalium
  • Låga nivåer av icke-flyktiga rester
  • Biologiskt nedbrytbar
  • Frisköljning
Specifikationer
Sterilitet Icke-steril
Utseende Klart
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Innehåll och lagring Förvara vid omgivningstemperatur. Undvik direkt solljus.
För användning med (applikation) Allmänt renrumsfiltrerat rengöringsmedel, frisköljande
Material Aminfritt 0,1 mikron filtrerat ytaktivt medel med låg jonhalt
Volym (engelska) 1 gal.
Volym (metrisk) 3.8 L