Läs mer
Invitrogen™ NovaFluor™ Antikroppskonjugationssatser
Beskrivning
NovaFluor Conjugation Kits ger ett enkelt arbetsflöde för att konjugera en blå, gulgrön eller röd exciterbar fluorofor till din valda antikropp i bara 3 enkla steg. Fluorescens-by-design Phiton plattformen möjliggör tillägg av parametrar till dina nuvarande paneler i upptäcktsforskning och löser färgade populationer med nästan noll korsexcitation, med brist på emission i de violetta kanalerna som plågar andra fluoroforer.
NovaFluor Conjugation Kit innehåller funktioner inklusive:
- En ren och ljus antikroppsmärkning för att öka antalet parametrar på konventionella och spektrala flödescytometrar
- Lös upp populationer med begränsad/nära noll korsexcitation och lägsta spridningsprestanda av alla blå, gulgröna eller röda exciterade fluorescerande etiketter
- Enkelt 3-stegsprotokoll, med 60 sek. av praktisk tid för att konjugera –10 100μ g antikropp per märkning
- Upp till 70 % mindre excitation jämfört med PE-tandemer, vilket resulterar i minskad spillover och högre upplösning
3-stegs konjugationsmetod
- Bifoga NovaFluor Linker till valfri antikropp
- Ta bort överskott NovaFluor Linker från DNA-konjugat antikropp
- Glödga NovaFluor till oligokonjugerad antikropp
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Flödescytometri |
| Kvantitet | 100μ g |
| Produkttyp | Konjugationssats |
| Etikett eller färgämne | NovaFluor™ Blå 690 |
| Produktlinje | NovaFluor |
| Emission | 690 nm |