Läs mer
Invitrogen™ NovaFluor™ Antikroppskonjugationssatser
Produktkod. 31759085
Etikett eller färgämne:
NovaFluor™ Blå 510
NovaFluor™ Blå 530
NovaFluor™ Blå 555
NovaFluor™ Blå 585
NovaFluor™ Blå 610/30S
NovaFluor™ Blå 610/70S
NovaFluor™ Blå 660/120S
NovaFluor™ Blå 660/40S
NovaFluor™ Blå 690
NovaFluor™ Blue 745
NovaFluor™ Gul 570
NovaFluor™ Gul 590
NovaFluor™ Gul 610
NovaFluor™ Gul 660
NovaFluor™ Gul 690
NovaFluor™ Gul 700
NovaFluor™ Gul 730
NovaFluor™ Gul 755
NovaFluor™ Red 800
NovaFluor™ Röd 660
NovaFluor™ Röd 685
NovaFluor™ Röd 700
NovaFluor™ Röd 725
NovaFluor™ Röd 755
NovaFluro™ Röd 710
Produkttyp:
Conjugation Kit
Konjugationssats
Emission:
510 nm
530 nm
555 nm
570 nm
585 nm
590 nm
610 nm
660 nm
685 nm
690 nm
700 nm
710 nm
725 nm
730 nm
748
755 nm
799
Kvantitet:
100 μg
100μ g
Produktkod. 31759085
Brand: Invitrogen™ K06T04L034
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Få ut det mesta av din paneldesign genom att konjugera antikroppar till NovaFluors: färgämnen speciellt utformade för spektral hygien för att ha smala emissionsspektra och minimal korslaserexcitation.
NovaFluor Conjugation Kits ger ett enkelt arbetsflöde för att konjugera en blå, gulgrön eller röd exciterbar fluorofor till din valda antikropp i bara 3 enkla steg. Fluorescens-by-design Phiton plattformen möjliggör tillägg av parametrar till dina nuvarande paneler i upptäcktsforskning och löser färgade populationer med nästan noll korsexcitation, med brist på emission i de violetta kanalerna som plågar andra fluoroforer.
NovaFluor Conjugation Kit provides features including:
  • A clean and bright antibody label to increase the number of parameters on conventional and spectral flow cytometers
  • Resolve populations with limited/near-zero cross excitation and the lowest spread performance of any blue, yellow-green or red excited fluorescent labels
  • Simple 3-step protocol, with 60 sec. of hands-on time for conjugating 10–100 μg of antibody per label
  • Up to 70% less excitation when compared to PE tandems, resulting in decreased spillover and higher resolution
3-step conjugation method
  • Attach NovaFluor Linker to antibody of choice
  • Remove excess NovaFluor Linker from DNA-conjugate antibody
  • Anneal NovaFluor to oligo-conjugated antibody
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Flow Cytometry
Kvantitet 100 μg
Produkttyp Conjugation Kit
Flödescytometerlaserlinjer Blue
Etikett eller färgämne NovaFluor™ Blue 745
Etiketttyp Other Labels or Dyes
Färg Far-red
Produktlinje NovaFluor
Emission 748
Excitation 492
Excitation/Emission 492/748