Läs mer
Invitrogen™ NovaFluor™ CD4-etikettkarakteriseringssatser
Beskrivning
NovaFluor CD4-etikettkarakteriseringskit är formulerade för att möjliggöra testning av alla tillgängliga NovaFluorer som direkta konjugat av CD4. Dessa kit kan användas för att utvärdera NovaFluors prestanda på flödescytometrar.
NovaFluor CD4-etikettkarakteriseringskit är formulerade för att möjliggöra testning av tillgängliga NovaFluor färgämnen som direkta konjugat av CD4. Dessa kit kan användas för att karakterisera och utvärdera prestandan av NovaFluor färgämnen.
NovaFluor CD4-etikettkarakteriseringskit inkluderar:
• NovaFluor antikroppskonjugat av anti-humant CD4 (klon SK3) eller anti-mus CD4 (klon GK1.5), 10 tester av varje antikroppskonjugat per flaska.
• CellBlox Blockerande buffert
• Kit 1 färgämnen: NovaFluor Blå 530, NovaFluor Blå 610-30S, NovaFluor Blå 660-40S, NovaFluor Gul 570, NovaFluor Gul 610, NovaFluor Gul 660
• Kit 2 färgämnen: NovaFluor Blue 510, NovaFluor Blå 555, NovaFluor Blå 610-70S, NovaFluor Blå 660-120S, NovaFluor Gul 690, NovaFluor Gul 700, NovaFluor Röd 660, NovaFluor Röd 685, NovaFluor Röd 700
NovaFluor Färgämnen inkluderar följande funktioner:
•Unika spektrala signaturer designade med smal emission och minimal cross-laserexcitation
• Minskad spillover/spridning för högre biologisk upplösning
• Läggs enkelt till nya och befintliga paneler för att fylla i spektrala luckor
• Idealisk för både konventionella och spektrala flödescytometrar
NovaFluor färgämnen är inte kompatibla med DNA-bindande färgämnen. Använd inte viabilitetsfärgämnen som propidiumjodid, 7-actinomycin D (7-AAD) eller DAPI. Invitrogen LIVE/DEAD Fixerbara döda celler fläckar rekommenderas för användning med NovaFluor färgämnen.
Varje NovaFluor konjugat eller kit levereras med CellBlox Blockerande buffert. Använd denna buffert när du färgar med NovaFluor konjugat, inklusive enfärgade kontroller som använder celler. Använd 5μ L av CellBlox Blockeringsbuffert per färgat cellprov innehållande 10 3 till 10 8 celler med 100μ L som en slutlig färgningsvolym.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | NovaFluor™ Mus CD4 Label Characterization Kit 1 |
| För användning med (applikation) | Flödescytometri |
| Etikett eller färgämne | Märka |
| Antal tester | 10 tester |
| Kvantitet | 10 tester |
| Regulatorisk status | RUO |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.