Läs mer
Merck Millipore Novagen™ KOD Hot Start DNA Polymerase
For PCR amplification of long strand and GC-rich DNA templates, cloning and cDNA amplification applications
Brand:  Merck Millipore 71086-3
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 12838435
  • 6960.00 SEK / Varje
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
  • High accuracy, yield, and processivity of commercially available proofreading DNA polymerases
  • Amplifies genomic DNA templates up to 12 kbp
  • Amplifies plasmid and lambda DNA templates up to 21 kbp
  • Successfully amplifies GC-rich sequences
  • Eliminates mispriming and primer-dimer formation
  • Convenient room-temperature setup compatible with automation
  • Optimal KOD Hot Start Buffer for PCR performance over wide range of targets
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.
For Research Use Only