Läs mer
Micronova™ NovaKnit™ Bestrålad strängmopp
Produktkod. 13108725 Handla allt Micronova Produkter
Change view
Material:
Mikrodenier Polyester
Polyester
Polyester, Nylon
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
13108725 Polyester Paket med 24
13128725 Polyester, Nylon Paket med 24
13158685 Mikrodenier Polyester Paket med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 13108725 Leverantör Micronova™ Leverantörsnummer MP523112WIR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8875.00 SEK
    8536.88 SEK / Paket med 24
    Save 338.12 SEK
    3% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-03-2027
Kräver
MH-1 eller MHC-1, eller QDMH-1 ram med SSU-seriens handtag
En bedrägligt robust och absorberande, rörformig stickad strängmopp för rengöring och vätskeupptagning i kontrollerade och kritiska miljöer. Finns med ett urval av slitstarka, återanvändbara tyger. Gammabestrålad för aseptiska områden och utrustning.
De Micronova Bestrålat NovaKnit™ String Mops är absorberande, rörstickade moppar i strängstil för rengöring och vätskeupptagning i kontrollerade och kritiska miljöer. Finns i ett urval av 100 % mikro-denier polyester, 100 % standardpolyester eller 75 % polyester/25 % nylonblandning för applikationer som kräver mer absorptionsförmåga.
  • Robust, bestrålad rörstickad golvmopp
  • För rengöring och vätskeupptagning i kontrollerade miljöer
  • Ribbade trådar är luddsnåla och absorberande
  • Slingad design utan synliga kanter
  • Solid konstruktion och slitstarkt tyg
    • 100 % mikrodenier polyester, 100 % standardpolyester eller 75 % polyester/25 % nylonblandning för bättre absorptionsförmåga
  • Mer absorberande och hållbara än traditionella renrumsmopper
  • För användning med MH-1 mopphandtag eller
  • SSU-seriens handtag i rostfritt stål via QDMH-1 moppadapter
  • Gammabestrålad för aseptiska områden och utrustning
  • Tål starka desinfektionsmedel
  • Tvättbar för återanvändning
  • Autoklaveringsbar
Beställningsinfo
MH-1 MicroMop Handtag -eller- QDMH-1 MicroMop Adapter och handtag i SSU-serien säljs också separat.
Specifikationer
Mått 38,1 x 17,8 cm (15 x 7 tum)
Produkttyp Strängmopp
Färg Vitt
Längd (engelska) 15 tum
Sterilitet Sterila
Längd (metrisk) 38.1 cm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Bredd (metrisk) 17.8 cm
Bredd (engelska) 7 tum
Motståndskraftig mot Kemikalier
Disponibel Återanvändbar
Kvantitet 24/Cs.
Skötselråd Objektet kan tvättas och återanvändas. Försiktighet bör iakttas för att helt eliminera desinfektionsmedel före återanvändning eller ångsterilisering. Vatten- eller torktumlarens temperatur bör inte överstiga 180 °C.
För användning med (applikation) Golvrengöring och sanering i renrum och kontrollerade miljöer
Färgkodad Nej
Material Polyester