Läs mer
Micronova™ NovaKnit™ Bestrålad strängmopp
Produktkod. 13128725 Handla allt Micronova Produkter
Material:
Polyester
Polyester Microdenier Ribbad Stickad (Tuber)
Polyester, Nylon, Nylon
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Produktkod. 13128725
Brand: Micronova™ MP533112WIR
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kräver
MH-1 or MHC-1, or QDMH-1 frame with SSU series handle
En bedrägligt robust och absorberande, rörformig stickad strängmopp för rengöring och vätskeupptagning i kontrollerade och kritiska miljöer. Finns med ett urval av slitstarka, återanvändbara tyger. Gammabestrålad för aseptiska områden och utrustning.
The Micronova Irradiated NovaKnit™ String Mops are absorbent, tubular knit, string style mops for cleaning and liquid pick-up in controlled and critical environments. Available in a choice of 100% micro-denier polyester, 100% standard polyester, or 75% polyester/ 25% nylon blend for applications requiring more absorbency.
  • Robust, irradiated tubular knit floor mop
  • For cleaning and liquid pick-up in controlled environments
  • Ribbed strands are low-linting and absorbent
  • Looped design with no exposed edges
  • Solid construction and durable fabric
    • 100% micro-denier polyester, 100% standard polyester, or 75% polyester/ 25% nylon blend for more absorbency
  • More absorbent and durable than traditional cleanroom mops
  • For use with the MH-1 Mop Handle or
  • SSU Series Stainless Steel Handle via the QDMH-1 Mop Adapter
  • Gamma irradiated for aseptic areas and equipment
  • Holds up to strong disinfectants
  • Launderable for reuse
  • Autoclavable
Beställningsinfo
MH-1 MicroMop Handtag -eller- QDMH-1 MicroMop Adapter och handtag i SSU-serien säljs också separat.
Specifikationer
Mått 38.1 x 17.8 cm (15 x 7 in.)
Produkttyp String Mop
Färg White
Kapacitet 12 oz.
Längd (engelska) 15 in.
Sterilitet Sterile
Längd (metrisk) 38.1 cm
Autoklaveringsbar Autoclavable
Bredd (metrisk) 17.8 cm
Bredd (engelska) 7 in.
Motståndskraftig mot Chemicals
Disponibel Reusable
Kvantitet 24/Cs.
Skötselråd Item may be Laundered and Reused. Care should be taken to fully eliminate disinfectants prior to reuse or steam sterilization. Water or Dryer temperature should not exceed 180°C.
För användning med (utrustning) MH-1 mop handle or attached to the universal stainless steel handle via the QDMH-1 mop adapter
För användning med (applikation) Floor Cleaning and Sanitization in Cleanrooms and Controlled Environments
Färgkodad No
Material Polyester, Nylon, Nylon