Läs mer
Micronova™ NovaKnit™ Strängmopp
BIOPHARMA
Produktkod. 13198715 Handla allt Micronova Produkter
Change view
Material:
Nylon, Polyester
Polyester
Kapacitet:
12 oz.
300 ml.
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material Kapacitet Förpackningsstorlek
13198715 Polyester 12 oz. Paket med 24
13118725 Nylon, Polyester 300 ml. Paket med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13198715 Leverantör Micronova™ Leverantörsnummer MP523112W
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7140.00 SEK
    6872.04 SEK / Paket med 24
    Save 267.96 SEK
    3% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-03-2027
Kräver
MH eller MHC, eller QDMH ram med SSU-seriens handtag
En bedrägligt robust och absorberande, rörformig stickad strängmopp för rengöring och vätskeupptagning i kontrollerade och kritiska miljöer. Finns med ett urval av slitstarka, återanvändbara tyger.
De Micronova NovaKnit™ Stringmoppar har unika ribbar och en öglad design av trådarna som ger en mopp som är både luddsnål och mycket absorberande. Finns i antingen 100 % polyester eller 75 % polyester 25 % nylonblandning för applikationer som kräver mer uppsugningsförmåga.
  • Robust, rörstickad golvmopp
  • För rengöring och vätskeupptagning i kontrollerade miljöer
  • Ribbade trådar är luddsnåla och absorberande
  • Slingad design utan synliga kanter
  • Solid konstruktion och slitstarkt tyg
    • 100 % polyester eller 75 % polyester 25 % nylonblandning
  • Mer absorberande och hållbara än traditionella renrumsmopper
  • För användning med MH-1-mopphandtaget eller SSU-seriens handtag i rostfritt stål via QDMH-1-moppadaptern
  • Tål starka desinfektionsmedel
  • Tvättbar för återanvändning
  • Autoklaveringsbar
Beställningsinfo
MH-1 MicroMop Handtag -eller- QDMH-1 MicroMop Adapter och handtag i SSU-serien säljs också separat.
Specifikationer
Mått 38,1 x 17,8 cm (15 x 7 tum)
Produkttyp Strängmopp
Färg Vitt
Kapacitet 12 oz.
Längd (engelska) 15 tum
Sterilitet Icke-steril
Längd (metrisk) 38.1 cm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Bredd (metrisk) 17.8 cm
Bredd (engelska) 7 tum
Motståndskraftig mot Kemikalier
Disponibel Återanvändbar
Kvantitet 24/Cs.
Skötselråd Objektet kan tvättas och återanvändas. Försiktighet bör iakttas för att helt eliminera desinfektionsmedel före återanvändning eller ångsterilisering. Vatten- eller torktumlarens temperatur bör inte överstiga 180 °C.
För användning med (utrustning) MH-1 mopphandtag eller fäst till det universella handtaget i rostfritt stål via QDMH-1 moppadapter
För användning med (applikation) Golvrengöring och sanering i renrum och kontrollerade miljöer
Färgkodad Nej
Material Polyester