Läs mer
Novaluron, MedChemExpress
Produktkod. 16437356
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16437356 100 mg
1 options
Produktkod. 16437356 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY17519
MedChemExpress Novaluron is a chemical with pesticide properties, belonging to the class of insecticides called insect growth regulators.
Novaluron is a chemical with pesticide properties, belonging to the class of insecticides called insect growth regulators.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Novaluron
CAS 116714-46-6
Färg Light Gray
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H9ClF8N2O4
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 120 mg/mL (243.56 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(NC(NC1=CC=C(OC(F)(F)C(F)OC(F)(F)F)C(Cl)=C1)=O)C2=C(F)C=CC=C2F
Molekylvikt (g/mol) 492.7
Formel vikt 492.7
Procent renhet 99.71%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid