missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Novaluron, TRC

Produktkod. 30410684
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
500 mg
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30410684 500 mg
30415037 10 g
30427078 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30410684 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN888400500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 116714-46-6
Molekylformel C17 H9 Cl F8 N2 O4
Molekylvikt (g/mol) 492.7
Synonym Rimon, 1-[3-chloro-4-(1,1,2-trifluoroethoxy)phenyl]-3-(2,6-difluorobenzoyl)urea
IUPAC-namn N-[[3-chloro-4-[1,1,2-trifluoro-2-(trifluoromethoxy)ethoxy]phenyl]carbamoyl]-2,6-difluorobenzamide
LEDER FC(OC(F)(F)F)C(F)(F)Oc1ccc(NC(=O)NC(=O)c2c(F)cccc2F)cc1Cl

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Novaluron
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C17H9ClF8N2O4/c18-8-6-7(4-5-11(8)31-16(22,23)14(21)32-17(24,25)26)27-15(30)28-13(29)12-9(19)2-1-3-10(12)20/h1-6,14H,(H2,27,28,29,30)
Formel vikt 492.0123
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.