missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Novaluron, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Novaluron |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H9ClF8N2O4/c18-8-6-7(4-5-11(8)31-16(22,23)14(21)32-17(24,25)26)27-15(30)28-13(29)12-9(19)2-1-3-10(12)20/h1-6,14H,(H2,27,28,29,30) |
| Formel vikt | 492.0123 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?