Läs mer
Micronova™ NovaMop™ Självvridande mopp
Produktkod. 15870510 Handla allt Micronova Produkter
Change view
Mått:
35,6 x 10,2 cm (14 x 4 tum)
45,7 x 10,2 cm (18 x 4 tum)
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått unitSize
15870510 35,6 x 10,2 cm (14 x 4 tum) Varje
15880510 45,7 x 10,2 cm (18 x 4 tum) Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15870510 Leverantör Micronova™ Leverantörsnummer QPNMSW14
Kräver
SnapMops eller PocketMops , STAH eller STAEH-seriens handtag
En självvridande polypropenmoppadapter med 360° vridbar för användning på golv, väggar och tak i renrummet. Designad för användning med SnapMop™ och PocketMop™ serien moppar och ansluts direkt till STA-serien, fast längd eller utdragbara, gängade handtag.
De Micronova NovaMop™ Self Wringing Mop är en moppadapter med platt huvud tillverkad av lätt polypropen med elektropolerade stöd i rostfritt stål och har en vridbar led som tillåter 360° vridning av mopphuvudet.
  • Självvridande moppadapter med 360° snurra
  • Tillverkad av polypropen och elektropolerat rostfritt stål
  • Använd med SnapMops eller PocketMops moppar med platt huvud
  • Ansluts direkt till STA-serien, fast längd eller utdragbara, gängade handtag
  • Kan användas med handtag i rostfritt stål i SSU-serien, med tillägg av SSA-3 ACME gängadapter
  • Beständig mot vanliga rengöringskemikalier och desinfektionsmedel
  • Tillgänglig 14 och 18 tums bredd
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Mått 35,6 x 10,2 cm (14 x 4 tum)
Färg Vitt
Längd (engelska) 14 tum
Sterilitet Icke-steril
Längd (metrisk) 35.6 cm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Höjd (metrisk) 57.2 cm
Höjd (engelska) 22,5 tum
Bredd (metrisk) 10.2 cm
Bredd (engelska) 4 tum
Motståndskraftig mot Kemikalier
Disponibel Engångsbruk
Kvantitet 1 st
Skötselråd Förvara vid omgivningstemperatur. Skölj för att ta bort desinfektionsmedel före autoklavering eller förvaring
För användning med (utrustning) SnapMop, M-Zone FlatMop och PocketMop serie utbytbara mopphuvuden
Beskrivning Polypropen, självvridande moppadapter med vridbar verkan
För användning med (applikation) Självvridande mopp för golv, väggar och tak i kontrollerade miljöer
Material Polyeten, Elektropolerat rostfritt stål