Läs mer
Emma Safety Footwear Novara Skyddsskor
Storlek:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Förpackningsstorlek:
1 par
Beskrivning
- S3-Safety shoe with sole plate for wet work
- Full grain leather / Nubuck construction
- Chemical resistant / Liquid repellant
- Nitrile Rubber Heat Resistant Outsole
- ESD certified
- Chrome-free lining
- Sanitized
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010 |
| Förslutningstyp | Laces |
| Färg | Brown |
| Design | Novara |
| Liner material | Hydro-Tec™ Sanitized Silver & Wellness leather |
| Material | Leather, Nubuck |
| Storlek | 45 |
| Tåmaterial | Steel |