Läs mer
Emma Safety Footwear Novara Skyddsskor
Produktkod. 15998201
Storlek:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Förpackningsstorlek:
1 par
Produktkod. 15998201
Brand: Emma Safety Footwear MM13109039
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Klassisk Brogue-design med lite mer fotledsstöd tack vare dess förlängda skaft. Praktiskt taget ogenomträngliga nitrilgummisulor i kombination med skons sofistikerade utseende gör att bäraren enkelt kan förflytta sig mellan kontoret och lagret.
  • S3-Safety shoe with sole plate for wet work
  • Full grain leather / Nubuck construction
  • Chemical resistant / Liquid repellant
  • Nitrile Rubber Heat Resistant Outsole
  • ESD certified
  • Chrome-free lining
  • Sanitized
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010
Förslutningstyp Laces
Färg Brown
Design Novara
Liner material Hydro-Tec™ Sanitized Silver & Wellness leather
Material Leather, Nubuck
Storlek 39
Tåmaterial Steel