Beskrivning
- Med två storleksalternativ kan systemet användas för antingen rumsrengöring (16 tum, 40 cm bredd) eller huvrengöring (9 tum, 26 cm bredd)
- Den lätta och mångsidiga laddningsbrickan är designad för flera konfigurationer vid rengöring av små utrymmen
- Användning med Slim-T hinken och modulvagnen (NSMC-16) eller BucketBinder™ systemet (NSBB-16) för mobil rengöring
- Hållbar, enstyckad polypropenkonstruktion
- Dubbelfunktionsbricka för moppmättnad och borttagning av överflödig vätska
- Tar bort och leder överflödig vätska tillbaka till vätske-/moppreservoaren
- Rymmer upp till tre liter desinfektionsmedel, kan användas med så lite som en liter
- Upp till fyra moppar mättade samtidigt på under två minuter
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Mopphuvudets mättnadsvagn |
| Kapacitet (metrisk) | 3 l |
| Material | Polypropen |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Svart |
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med (applikation) | Laddningssystem |
| För användning med (utrustning) | NSMC-16 (Vagn) |
| Höjd (engelska) Med stängning | 5,5 tum |
| Höjd (metrisk) | 14 cm |
| Visa mer |