Läs mer
Invitrogen™ Novex™ Tricine Mini Protein Gels, 10 till 20 %, 1,0 mm
Produktkod. 12000116
Wells:
10-brunn
12-brunn
15-brunn
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 12000116
Brand: Invitrogen™ EC66252BOX
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Katalognummer för geler hänvisar till en enda låda. En låda innehåller 10 geler.
Invitrogen Novex Tricingeler ger separation av lågmolekylära proteiner och peptider. I detta system ersätter tricin glycin i löpbufferten, vilket resulterar i effektivare stapling och avstapling för lågmolekylära proteiner och högre upplösning av mindre peptider.
Invitrogen Novex Tricingeler ger separation av lågmolekylära proteiner och peptider. Tricinsystemet är en modifiering av det diskontinuerliga tris-glycinbuffertsystemet utvecklat av Schaegger och von Jagow (Schaegger och von Jagow, 1987) specifikt för att lösa upp peptider och lågmolekylära proteiner. I detta system ersätter tricinet glycinet i löpbufferten, vilket resulterar i effektivare stapling och avstapling för lågmolekylära proteiner och högre upplösning av mindre peptider.
Funktioner av Novex Tricinproteingeler:
• Ökad upplösning av proteiner med molekylvikter så låga som 2 kDa
• Förbättrad kompatibilitet med direkt sekvensering av proteiner efter överföring till PVDF
• Minimerad proteinmodifiering på grund av det lägre pH i tricinbuffertsystemets
formulering
Invitrogen Tricine geler är gjorda med hög renhet, strikt kvalitetskontrollerade reagenser: Tris-bas, HCl, akrylamid, bisakrylamid, TEMED, APS och högrent vatten. Våra Tricine geler har en 4% stacking gel och innehåller inte SDS. Tricine-systemet kräver SDS i prov och körbuffertar för bästa resultat.
Välj rätt Tricine gel för din proteinseparation
Invitrogen Tricingeler finns i tre polyakrylamidkoncentrationer på 10 %, 16 % och en gradient på 10 20 –%. Välj bland våra många brunnsformat, inklusive 10-, 12- och 15-brunnar. Tricingeler är formulerade för denaturerande gelelektroforesapplikationer. För optimal provberedning rekommenderar vi Tricine SDS Sample Buffer (LC1676) och optimal separation använder Tricine SDS Running Buffer (LC1675).
För överföring av proteiner till ett membran rekommenderar vi att du använder Novex Tris-Glycine Transfer Buffer (LC3675) om du utför en traditionell våtöverföring med hjälp av XCell II Blot Module (EI9051) eller Mini Blot Module (B1000). Snabb halvtorr överföring kan utföras med hjälp av Invitrogen Power Blotter eller snabb torröverföring med hjälp av iBlot 2 Gelöverföringsenhet (IB21001).
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Mini Gel Tank, XCell SureLock Mini-cell
Gel Procent 10 till 20 %
Gel storlek Mini
Gel Tjocklek 1.0 mm
Gel typ Tricin
Rekommenderade applikationer Denaturerande
Provladdningsvolym Upp till 20μ L
Separationsintervall 2,5 till 250 kDa
Separationstyp Denaturerande
Wells 12-brunn
Separationssätt Molekylvikt
Produktlinje Novex
Kvantitet 10 geler/låda
Frakt skick Våt is
Förvaringskrav Förvara vid 2 °C till 8 °C. Får ej frysas.
Längd (metrisk) 8 cm
Bredd (metrisk) 8 cm