Läs mer
Invitrogen™ Novex™ Tricine Mini Protein Gels, 10 till 20 %, 1,0 mm
Produktkod. 12010116
Change view
Wells:
10-brunn
12-brunn
15-brunn
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Wells Förpackningsstorlek
12010116 15-brunn Paket med 10
12090106 10-brunn Paket med 10
12000116 12-brunn Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 12010116 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer EC66255BOX
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2500.00 SEK
    2299.65 SEK / Paket med 10
    Save 200.35 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Katalognummer för geler hänvisar till en enda låda. En låda innehåller 10 geler.
Invitrogen Novex Tricingeler ger separation av lågmolekylära proteiner och peptider. I detta system ersätter tricin glycin i löpbufferten, vilket resulterar i effektivare stapling och avstapling för lågmolekylära proteiner och högre upplösning av mindre peptider.
Invitrogen Novex Tricingeler ger separation av lågmolekylära proteiner och peptider. Tricinsystemet är en modifiering av det diskontinuerliga tris-glycinbuffertsystemet utvecklat av Schaegger och von Jagow (Schaegger och von Jagow, 1987) specifikt för att lösa upp peptider och lågmolekylära proteiner. I detta system ersätter tricinet glycinet i löpbufferten, vilket resulterar i effektivare stapling och avstapling för lågmolekylära proteiner och högre upplösning av mindre peptider.
Egenskaper hos Novex tricineproteingeler:
  • Ökad upplösning hos proteiner med molekylvikter så låga som 2 kDa
  • Förbättrad kompatibilitet med direkt sekvensering av proteiner efter överföring till PVDF
  • Minimerad proteinmodifiering på grund av det lägre pH-värdet i tricinbuffertsystemet
Formulering
Invitrogen Tricingeler tillverkas med högrenhet, strikt kvalitetskontrollerade reagenser: Trisbas, HCl, akrylamid, bisakrylamid, TEMED APS och högrenat vatten. Våra tricine-geler har en 4% stackinggel och innehåller inte SDS. Tricine-systemet kräver SDS i provet och körande buffertar för bästa resultat.
Välj rätt tricinegel för din proteinseparation
Invitrogen Tricine-geler finns i tre polyakrylamidkoncentrationer på 10 %, 16 % och en gradient på 10 ––20 %. Välj bland våra många brunnsformat, inklusive 10-, 12- och 15-brunnar. Tricingeler är formulerade för denatureringsgelelektroforesapplikationer. För optimal provberedning rekommenderar vi Tricine SDS Sample Buffer (LC1676) och optimal separation Tricine SDS Running Buffer (LC1675).
För överföring av proteiner till ett membran rekommenderar vi att använda Novex Tris-Glycine Transfer Buffer (LC3675) om man utför en traditionell våtöverföring med XCell II Blot Module (EI9051) eller Mini Blot Module (B1000). Snabb halvtorr överföring kan utföras med Invitrogen Power Blotter eller snabb torr överföring med iBlot 2 Gel Transfer Device (IB21001).
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gel Procent 10 till 20 %
Gel storlek Mini
Gel Tjocklek 1.0 mm
Gel typ Tricin
Rekommenderade applikationer Denaturerande
Provladdningsvolym Upp till 15μ L
Separationsintervall 2,5 till 250 kDa
Separationstyp Denaturerande
Wells 15-brunn
Separationssätt Molekylvikt
Kvantitet 10 geler/låda
Frakt skick Våt is
Förvaringskrav Förvara vid 2 °C till 8 °C. Får ej frysas.
Längd (metrisk) 8 cm
Bredd (metrisk) 8 cm
Produktlinje Novex
För användning med (utrustning) XCell SureLock Mini-cell