Läs mer
Invitrogen™ Novex™ Tricine Mini Protein Gels, 10 till 20 %, 1,0 mm
Beskrivning
Innehåller
Katalognummer för geler hänvisar till en enda låda. En låda innehåller 10 geler.
Invitrogen Novex Tricingeler ger separation av lågmolekylära proteiner och peptider. Tricinsystemet är en modifiering av det diskontinuerliga tris-glycinbuffertsystemet utvecklat av Schaegger och von Jagow (Schaegger och von Jagow, 1987) specifikt för att lösa upp peptider och lågmolekylära proteiner. I detta system ersätter tricinet glycinet i löpbufferten, vilket resulterar i effektivare stapling och avstapling för lågmolekylära proteiner och högre upplösning av mindre peptider.
Egenskaper hos Novex tricineproteingeler:
- Ökad upplösning hos proteiner med molekylvikter så låga som 2 kDa
- Förbättrad kompatibilitet med direkt sekvensering av proteiner efter överföring till PVDF
- Minimerad proteinmodifiering på grund av det lägre pH-värdet i tricinbuffertsystemet
Formulering
Invitrogen Tricingeler tillverkas med högrenhet, strikt kvalitetskontrollerade reagenser: Trisbas, HCl, akrylamid, bisakrylamid, TEMED APS och högrenat vatten. Våra tricine-geler har en 4% stackinggel och innehåller inte SDS. Tricine-systemet kräver SDS i provet och körande buffertar för bästa resultat.
Välj rätt tricinegel för din proteinseparation
Invitrogen Tricine-geler finns i tre polyakrylamidkoncentrationer på 10 %, 16 % och en gradient på 10 ––20 %. Välj bland våra många brunnsformat, inklusive 10-, 12- och 15-brunnar. Tricingeler är formulerade för denatureringsgelelektroforesapplikationer. För optimal provberedning rekommenderar vi Tricine SDS Sample Buffer (LC1676) och optimal separation Tricine SDS Running Buffer (LC1675).
För överföring av proteiner till ett membran rekommenderar vi att använda Novex Tris-Glycine Transfer Buffer (LC3675) om man utför en traditionell våtöverföring med XCell II Blot Module (EI9051) eller Mini Blot Module (B1000). Snabb halvtorr överföring kan utföras med Invitrogen Power Blotter eller snabb torr överföring med iBlot 2 Gel Transfer Device (IB21001).
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
Specifikationer
Specifikationer
| Gel Procent | 10 till 20 % |
| Gel storlek | Mini |
| Gel Tjocklek | 1.0 mm |
| Gel typ | Tricin |
| Rekommenderade applikationer | Denaturerande |
| Provladdningsvolym | Upp till 25μ L |
| Separationsintervall | 2,5 till 250 kDa |
| Separationstyp | Denaturerande |
| Wells | 10-brunn |
| Separationssätt | Molekylvikt |
| Visa mer |