Läs mer
Invitrogen™ Novex™ Tricine Mini Protein Gels, 10 %, 1,0 mm
Beskrivning
Innehåller
Katalognummer för geler hänvisar till en enda låda. En låda innehåller 10 geler.
Invitrogen Novex Tricingeler ger separation av lågmolekylära proteiner och peptider. Tricinsystemet är en modifiering av det diskontinuerliga tris-glycinbuffertsystemet utvecklat av Schaegger och von Jagow (Schaegger och von Jagow, 1987) specifikt för att lösa upp peptider och lågmolekylära proteiner. I detta system ersätter tricinet glycinet i löpbufferten, vilket resulterar i effektivare stapling och avstapling för lågmolekylära proteiner och högre upplösning av mindre peptider.
Funktioner av Novex Tricinproteingeler:
• Ökad upplösning av proteiner med molekylvikter så låga som 2 kDa
• Förbättrad kompatibilitet med direkt sekvensering av proteiner efter överföring till PVDF
• Minimerad proteinmodifiering på grund av det lägre pH-värdet i tricinbuffertsystemet
. Formulering
Invitrogen Tricingeler är gjorda med strikt kvalitetskontrollerade reagenser med hög renhet: Tris-bas, HCl, akrylamid, bisakrylamid, TEMED, APS och högrent vatten. Våra Tricine geler har en 4% stacking gel och innehåller inte SDS. Tricine-systemet kräver SDS i prov och körbuffertar för bästa resultat.
Välj rätt Tricine gel för din proteinseparation
Invitrogen Tricingeler finns i tre polyakrylamidkoncentrationer på 10 %, 16 % och en gradient på 10 20 –%. Välj bland våra många brunnsformat, inklusive 10-, 12- och 15-brunnar. Tricingeler är formulerade för denaturerande gelelektroforesapplikationer. För optimal provberedning rekommenderar vi Tricine SDS Sample Buffer (LC1676) och optimal separation använder Tricine SDS Running Buffer (LC1675).
För överföring av proteiner till ett membran rekommenderar vi att du använder Novex Tris-Glycine Transfer Buffer (LC3675) om du utför en traditionell våtöverföring med hjälp av XCell II Blot Module (EI9051) eller Mini Blot Module (B1000). Snabb halvtorr överföring kan utföras med hjälp av Invitrogen Power Blotter eller snabb torröverföring med hjälp av iBlot 2 Gelöverföringsenhet (IB21001).
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Mini Gel Tank, XCell SureLock Mini-cell |
| Gel Procent | 10% |
| Gel storlek | Mini |
| Gel Tjocklek | 1.0 mm |
| Gel typ | Tricin |
| Rekommenderade applikationer | Denaturerande |
| Provladdningsvolym | Upp till 20μ L |
| Separationsintervall | 6 till 220 kDa |
| Separationstyp | Denaturerande |
| Wells | 12-brunn |
| Visa mer |