Läs mer
Invitrogen™ Novex™ Value™ Tris-Glycine Mini Protein Gel, 10%, 1,0 mm, 15 brunnar
Produktkod. 15608058
Change view
Kvantitet:
20 geler (1 låda)
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Produktkod. Kvantitet unitSize
15608058 20 geler (1 låda) Paket med 20
1 options
Produktkod. 15608058 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer XV00105PK20
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
20 prefabricerade geler
Separationsintervall: 30 till 250 kd; Separationstyp: Denaturerande, Native; För användning med:XCell SureLock Mini
Funktioner av Novex Värdegeler inkluderar:
  • Bra balans mellan värde och prestanda
  • Snabba körförhållanden - separera dina proteiner med konstant spänning på mindre än 60 minuter
  • Förbättrad hållbarhet - lagra geler i minst 12 månader vid 4 °C
  • Användbar för naturliga och denaturerande proteinanalyser
Garanti
Upp till 12 månader
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara i kylskåp (–2 °8 C).
Hållbarhet upp till 12 månader beroende på geltyp.
Beskrivning 10% Value Tris-Glycine Gels, 1,0 mm, 15-brunnars, kartong med 20
Gel Procent 10%
Gel storlek Mini
Gel Tjocklek 1.0 mm
Gel typ Tris-Glycin
Rekommenderade applikationer Denaturerande, infödd
Provladdningsvolym upp till 15μ L
Separering av Protein
Separationsintervall 30 till 250 kDa
Separationstyp Denaturerande, infödd
Wells 15-brunn
För användning med (applikation) Proteingelelektrofores
Material Tris-Glycin Gel
Separationssätt Molekylvikt
Kvantitet 20 geler (1 låda)
Frakt skick Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt is
Förvaringskrav Förvara vid 4 °C. Hållbarheten är 12 månader.
Tjocklek 1.0 mm
Well Design 1D Tja
Längd (metrisk) 8 cm
Längd (metrisk) Gel 8 cm
Bredd (metrisk) 8 cm
Bredd (metrisk) Gel 8 cm
Produktlinje Novex Value
Produkttyp Homogen sida
För användning med (utrustning) Mini Gel Tank