Läs mer
Novex™ Novex™ Tris-Glycine Plus Midi Protein Gels, 10 %, 1,0 mm
Produktkod. 15959326
Wells:
12 + 2-brunn
20-brunn
20-brunnar, med adaptrar
26-brunn
26-brunnar, med adaptrar
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 15959326
Brand: Novex™ WXP01020BOXA
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
Adaptrar för BioRad Kriterium Cell
Novex Tris-Glycine Plus Midi Protein-geler är förbättrade polyakrylamidgeler baserade på traditionell Laemmli-proteinelektroforesteknologi, vilket möjliggör användning av Laemmli-prov och löpbuffertar.
Novex Tris-Glycine Plus Midi Protein-geler är förbättrade polyakrylamidgeler baserade på traditionell Laemmli-proteinelektroforesteknologi, vilket möjliggör användning av Laemmli-prov och löpbuffertar. Gelerna erbjuder reproducerbar separation av ett brett spektrum av proteiner till välupplösta band. Novex Tris-Glycine Plus Midi-geler är en 1,0 mm tjock gel i bredare format (8 cm x 13 cm) för elektrofores med högre genomströmning av proteinprover.
Funktioner av Novex Tris-Glycine Plus geler inkluderar:
Förbättrad hållbarhet —lagras geler i upp till 12 månader °vid
4 C Flexibilitetsanvändning —för inhemska och denaturerande
proteinanalyser Snabbkörningsförhållanden separerar —snabbt dina proteiner med konstant spänning på mindre än 60
minuter. Välj rätt gelformat för dina experiment
Novex Tris-Glycine Plus Midi-geler finns i fasta koncentrationer på 10 % och 12 %, samt gradientkoncentrationer på 4 12 %, –4 20 –% och 8 16 –%. Välj bland våra många brunnsformat, inklusive 12+2-, 20- och 26-brunnar.
Kör dina proteiner i naturlig eller denaturerad form
Novex Tris-Glycine Plus-geler innehåller inte SDS och kan därför användas för att separera proteiner i naturlig eller denaturerad form. För denaturerade proteiner rekommenderar vi att du använder Novex Tris-Glycine SDS Sample Buffer (LC2676) och Novex Tris-Glycine SDS Running Buffer (LC26754). För inhemska proteiner rekommenderar vi att du använder Novex Tris-Glycin Native Sample Buffer (LC2673) och Novex Tris-Glycine Native Running Buffer (LC2672). Gelerna kan köras med vår XCell4 SureLock Midi-Cell (WR0100) eller bekvämt med Bio-Rad Criterion Cell med hjälp av våra adaptrar (WA0999).
För överföring av proteiner till ett membran rekommenderar vi att du använder Novex Tris-Glycine Transfer Buffer (LC3675) vid traditionell våtöverföring. Snabb halvtorr överföring kan göras med hjälp av Invitrogen Power Blotter eller snabb torröverföring med hjälp av iBlot 2 Gelöverföringsenhet (IB21001).
Rekommenderad förvaring
Store in refrigerator (2-8°C). Do not freeze.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Adaptrar Inkluderar adaptrar
För användning med (utrustning) Bio-Rad Kriterium Cell
Gel Procent 10%
Gel storlek Midi
Gel Tjocklek 1.0 mm
Gel typ Tris-Glycin Plus
Provladdningsvolym Upp till 25μ L
Separationsintervall 30 till 250 kDa
Separationstyp Denaturerande, infödd
Wells 20-brunnar, med adaptrar
Separationssätt Molekylvikt
Produktlinje Novex
Kvantitet 10 geler (1 låda)
Frakt skick Våt is
Förvaringskrav Förvara vid 2 °C till 8 °C. Får ej frysas.
Längd (metrisk) 8 cm
Bredd (metrisk) 13 cm