Läs mer
Novex™ Novex™ Zymogram Plus (Gelatin) Proteingeler, 10 %, 1,0 mm
Beskrivning
Novex 10 % Zymogram Plus (Gelatin) geler är användbara för detektion och karakterisering av proteaser som använder gelatin som substrat. Proteaserna körs under denaturerande förhållanden och visualiseras som tydliga band mot en mörk bakgrund med användning av ett enkelt renaturerings-, framkallnings- och färgningsprotokoll. Zymogramgeler används vanligtvis för att detektera matrismetalloproteinaser. Novex 10 % Zymogram Plus-geler är mycket känsliga och detekterar så lite som 5 x 10-6 enheter kollagenas.
Formulering
Novex Zymogram Plus-geler är Tris-glycingeler med 0,1 % gelatin inkorporerat i gelén. De är gjorda med hög renhet, strikt kvalitetskontrollerade reagenser: Tris-bas, HCl, akrylamid, bisakrylamid, TEMED, APS högrenat vatten och gelatin som substrat. Alla har en 4% staplingsgel.
Välj rätt gelformat för dina experiment
Novex 10% Zymogram Plus geler kommer i en fast koncentration av 10% gelatin och tre olika brunnsformat, inklusive 10-, 12- och 15-brunnar.
Rekommenderade buffertar
Använda Novex Tris-Glycine SDS Sample Buffer (LC2676) och Novex Tris-Glycine SDS Running Buffer (LC2675) med dessa geler. Novex Zymogram Renaturing Buffer (LC2670) och Novex Zymogram Developing Buffer (LC2671) rekommenderas också.
Rekommenderad förvaring
Store in refrigerator (2-8°C). Do not freeze.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Mini Gel Tank, XCell SureLock™ Mini |
| Gel storlek | Mini |
| Produktlinje | Novex |
| Gel Procent | 0.1 |
| Gel typ | Zymogram Gel |
| Separationssätt | Molekylvikt |
| Antal Wells | 12-brunn |
| Kvantitet | 10 geler (1 låda) |
| Provladdningsvolym | Upp till 20μ L |
| Separationsintervall | 30 till 150 kDa (tris-glycinbuffert) |
| Visa mer |