Läs mer
Invitrogen™ 10X Bolt™ Provreduktionsmedel
Produktkod. 13296499
Change view
Kvantitet:
250μ L
10 ml
Förpackningsstorlek:
10ml
250µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
13296499 10 ml 10ml
13256499 250μ L 250µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13296499 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer B0009
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Innehåller
500mM dithiothreitol (DTT)
Optimerad för användning med Bolt™ Bis-Tris Plus geler och finns i en mängd olika format.
  • Bolt™ Bis-Tris Plus geler är förtillverkade polyakrylamidgeler designade för optimal separation av små till medelstora proteiner under denaturerande förhållanden
  • Liknar NuPAGE™ Bis-Tris geler, Bolt™ Bis-Tris Plus geler är designade för att leverera konsekvent gelprestanda och ge en neutral pH-miljö som minimerar proteinmodifieringar
  • Bolt™ geler är idealiska för western blot-överföring och analys, och alla andra tekniker där proteinintegritet är avgörande
  • Använd också Bolt™ geler för att erhålla optimala resultat för dagliga proteinseparationsbehov
  • Geler finns i fyra geltyper och flera brunnsformat
  • En mini geltank krävs för användning av alla Bolt™ geler
  • Körtiderna kan variera beroende på vilken typ av körbuffert som används
  • Förvara vid 2 °C till 8 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Provreducerande medel (10X) innehåller 500 mM ditiotreitol (DTT).
Förvara vid 2 °C till 8 °C.
Koncentration 10X, 500 mM
Form Vätska
Formulering 500 mM ditiotreitol (DTT)
Gelkompatibilitet Bolt™ Bis-Tris Plus Gels
Kvantitet 10 ml
Reagenstyp Reduktionsmedel
Produktlinje Bolt
Produkttyp Provreducerande medel
För användning med (utrustning) Bolt Mini Gel-tank