Läs mer
Invitrogen™ 20X Bolt™ MOPS SDS Running Buffer
Produktkod. 13226499
Change view
Kvantitet:
500 ml
5 l
Unit Size:
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
13226499 500 ml 500ml
13236499 5 l -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 13226499 Supplier Invitrogen™ Supplier No. B0001
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Optimerad för användning med Bolt™ Bis-Tris Plus geler och finns i en mängd olika format
Om Bolt™ Bis-Tris Plus Gels
Bolt™ Bis-Tris Plus geler är förtillverkade polyakrylamidgeler designade för optimal separation av dina små till medelstora proteiner under denaturerande förhållanden. Liknar NuPAGE™ Bis-Tris geler, Bolt™ Bis-Tris Plus geler är designade för att leverera konsekvent gelprestanda och ge en neutral pH-miljö som minimerar proteinmodifieringar. Bolt™ geler är idealiska för western blot-överföring och analys, och alla andra tekniker där proteinintegritet är avgörande. Använd också Bolt™ geler för att erhålla optimala resultat för dina dagliga proteinseparationsbehov. Bolt™ Bis-Tris Plus geler finns i fyra geltyper och format med flera brunnar. En mini geltank krävs för användning av alla Bolt™ geler.
Bolt™ gelkörningstider kan variera beroende på vilken typ av löpbuffert som används.
Order Info
Hållbarheten är 6 månader vid korrekt förvaring.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Running Buffer
Koncentration 20X
För användning med (utrustning) Bolt
Fysisk form Vätska
Produktlinje Bult
Kvantitet 500 ml