Läs mer
Invitrogen™ Novex™ Value™ Tris-Glycine Mini Protein Gel, 4 till 20 %, 1,0 mm, 15 brunnar
Beskrivning
Innehåller
20 prefabricerade geler
Funktioner av Novex Värdegeler inkluderar:
- Bra balans mellan värde och prestanda
- Snabba körförhållanden - separera dina proteiner med konstant spänning på mindre än 60 minuter
- Förbättrad hållbarhet - lagra geler i minst 12 månader vid 4 °C
- Användbar för naturliga och denaturerande proteinanalyser
Garanti
Upp till 12 månader
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara i kylskåp (–2 °8 C). Hållbarhet upp till 12 månader beroende på geltyp. |
| Beskrivning | 4-20% Value Tris-Glycine Gels, 1,0 mm, 15-brunnars, låda med 20 |
| Gel Procent | 4 till 20 % |
| Gel storlek | Mini |
| Gel Tjocklek | 1.0 mm |
| Gel typ | Tris-Glycin |
| Rekommenderade applikationer | Denaturerande, infödd |
| Provladdningsvolym | upp till 15μ L |
| Separering av | Protein |
| Separationsintervall | 20 till 200 kDa |
| Visa mer |